Få mere at vide
3-chlor-6-methoxypyridazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11442227
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11442227 5 g 5g
11452227 25 g 25g
11462227 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11442227 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14173.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1722-10-7 | C5H5ClN2O | 144.56 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1722-10-7
Molekylær formel C5H5ClN2O
Molekylvægt (g/mol) 144.56
MDL nummer MFCD00006467
InChI nøgle XBJLKXOOHLLTPG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 74403
IUPAC navn 3-chlor-6-methoxypyridazin
SMIL COC1=CC=C(Cl)N=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-6-methoxypyridazine
Smeltepunkt 90°C to 92°C
Mængde 5 g
Beilstein 118854
Synonym pyridazine, 3-chloro-6-methoxy, 3-chloro-6-methoxy-pyridazine, 6-chloro-3-methoxypyridazine, pyridazine,3-chloro-6-methoxy, 6-chloropyridazin-3-yl methyl ether, 3-chloro-6-methoxypyridazine, zlchem 731, acmc-1bvtl, 3-methoxy-6-chloropyridazine, 3-chloro-6-methoxy pyridazine
Formel vægt 144.56
Procent renhed 97%