Få mere at vide
3-Chloro-5-trifluoromethyl-o-phenylenediamine, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11369365
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11369365 5 g 5g
11359365 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11369365 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16732.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 132915-80-1
Molekylær formel C7H6ClF3N2
Molekylvægt (g/mol) 210.58
MDL nummer MFCD00042198
InChI nøgle NVNLHLRVSHJKBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-5-trifluoromethyl benzene-1,2-diamine, 3-chloro-4,5-diaminobenzotrifluoride, 1,2-diamino-3-chloro-5-trifluoromethyl benzene, 3-chloro-5-trifluoromethyl-1,2-phenylenediamine, 3-chloro-5-trifluoromethyl-1,2-benzenediamine, timtec-bb sbb003446, buttpark 75\04-15, 1,2-diamino-3-chloro-5trifluoromethylbenzene
PubChem CID 735784
IUPAC navn 3-chloro-5-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine
SMIL NC1=CC(=CC(Cl)=C1N)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-5-trifluoromethyl-o-phenylenediamine
Smeltepunkt 40°C to 43°C
Emballage Glass bottle
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Formel vægt 210.59
Procent renhed 97%
Fysisk form Crystalline Solid