Få mere at vide
3-chlor-5-(trifluormethyl)benzen-1,2-diamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10133114
Skift visning
Mængde:
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10133114 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10133114 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB05127EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-09-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzene-1, 2-diamine
CAS 132915-80-1
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C7H6ClF3N2
MDL nummer MFCD00042198
Mængde 10 g
Synonym 3-chloro-5-trifluoromethyl benzene-1,2-diamine, 3-chloro-4,5-diaminobenzotrifluoride, 1,2-diamino-3-chloro-5-trifluoromethyl benzene, 3-chloro-5-trifluoromethyl-1,2-phenylenediamine, 3-chloro-5-trifluoromethyl-1,2-benzenediamine, timtec-bb sbb003446, buttpark 75\04-15, 1,2-diamino-3-chloro-5trifluoromethylbenzene
InChI nøgle NVNLHLRVSHJKBN-UHFFFAOYSA-N
SMIL NC1=CC(=CC(Cl)=C1N)C(F)(F)F
IUPAC navn 3-chlor-5-(trifluormethyl)benzen-1,2-diamin
Molekylvægt (g/mol) 210.58
PubChem CID 735784
Formel vægt 210.59
Procent renhed 97%