Få mere at vide
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11326889
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11326889
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H26788.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Applications
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde is used as pharmaceutical intermediates
Solubility
Soluble in water (3.3 g/L (20°C)).
Notes
Air Sensitive. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 433926-48-8
Molekylær formel C8H4ClF3O2
Molekylvægt (g/mol) 224.563
MDL nummer MFCD06660305
InChI nøgle LWQSWEYYGGFLDR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-5-trifluoromethoxy benzaldehyde, benzaldehyde, 3-chloro-5-trifluoromethoxy, 5-chloro-3-trifluoromethoxy benzaldehyde
PubChem CID 17750734
IUPAC navn 3-chloro-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
SMIL C1=C(C=C(C=C1OC(F)(F)F)Cl)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Brydningsindeks 1.4765
Mængde 5 g
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water (3.3g/L (20°C)).
Formel vægt 224.57
Procent renhed 97%