Få mere at vide
3-Chloro-5-methoxybenzoesyre, 98%
Artikelnummer. 15444607
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15444607 1 g 1g
15454607 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15444607 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31960.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
CAS: 82477-67-6 | C8H7ClO3 | 186,59 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 82477-67-6
Molekylær formel C8H7ClO3
Molekylvægt (g/mol) 186.59
MDL nummer MFCD01317994
InChI nøgle RRVHCVOVXPMKGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-5-methoxy-benzoic acid, 5-chloro-m-anisic acid, 3-carboxy-5-chloroanisole, 3-chloro-5-methoxybenzoicacid, benzoic acid, 3-chloro-5-methoxy, pubchem14017, acmc-20ac57, ksc447q4j, cs-waa0107, benzoicacid, 3-chloro-5-methoxy
PubChem CID 12909341
IUPAC navn 3-chlor-5-methoxybenzoesyre
SMIL COC1=CC(Cl)=CC(=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-5-methoxybenzoic acid
Mængde 1 g
Formel vægt 186.59
Procent renhed 98%