Få mere at vide
3-chlor-5-fluorbenzylbromid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10727533 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10727533 1 g Glasflaske 1g
10616083 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10727533 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 374700010
Kemiske identifikatorer
CAS 493024-39-8
Molekylær formel C7H5BrClF
Molekylvægt (g/mol) 223.47
MDL nummer MFCD03788472
InChI nøgle PKSAHOPFPPAUOD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-5-fluorobenzyl bromide, 1-bromomethyl-3-chloro-5-fluorobenzene, 3-chloro-5-fluorobenzylbromide, 5-chloro-3-fluorobenzyl bromide, benzene, 1-bromomethyl-3-chloro-5-fluoro, 5-bromomethyl-3-chloro-1-fluorobenzene, alpha-bromo-3-chloro-5-fluorotoluene, pubchem4896, acmc-209kfr, 1-bromomethyl-3-chloro-5-fluoro-benzene
PubChem CID 2734834
IUPAC navn 1-(brommethyl)-3-chlor-5-fluorbenzen
SMIL FC1=CC(Cl)=CC(CBr)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-5-fluorobenzyl bromide
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 25°C to 30°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel ClC6H3(F)CH2Br
Mængde 1 g
Formel vægt 223.47
Procent renhed 97%
Fysisk form Low Melting Crystals, Crystalline Mass or Liquid After Melting
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Chloro-5-fluorobenzyl bromide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.