Få mere at vide
3-chlor-5-fluorbenzylalkohol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15414807
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15414807 5 g 5g
15404807 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15414807 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32122.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 79944-64-2 | C7H6ClFO | 160.57 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79944-64-2
Molekylær formel C7H6ClFO
Molekylvægt (g/mol) 160.57
MDL nummer MFCD03788554
InChI nøgle VJTJBAMDTCIMOB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-5-fluorobenzyl alcohol, 3-chloro-5-fluorophenyl methanol, 3-chloro-5-fluoro-phenyl methanol, rarechem al bd 1247, benzenemethanol,3-chloro-5-fluoro, 3-chloro-5-fluoro phenyl methanol, 3-chloro-5-fluoro-phenyl-methanol, 3-chloro-5-fluorophenyl methan-1-ol
PubChem CID 2734835
IUPAC navn (3-chlor-5-fluorphenyl)methanol
SMIL OCC1=CC(F)=CC(Cl)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-5-fluorobenzyl alcohol
Brydningsindeks 1.531
Mængde 5 g
Formel vægt 160.58
Procent renhed ≥98%