Få mere at vide
3-klor-5-fluorbenzenboronsyre, 95%
Artikelnummer. 15434827
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15434827 5 g 5g
15424827 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15434827 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32137.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-08-2026
CAS: 328956-61-2 | C6H5BClFO2 | 174,36 g/mol
3-chlor-5-fluorbenzenboronsyre bruges som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt til organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3-chlor-5-fluorbenzenboronsyre bruges som et vigtigt
råmateriale og mellemprodukt til organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 328956-61-2
Molekylær formel C6H5BClFO2
Molekylvægt (g/mol) 174.36
MDL nummer MFCD06801741
InChI nøgle XYQDHVBKUNNLGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-5-fluorobenzeneboronic acid, 3-chloro-5-fluorophenyl boronic acid, boronic acid, 3-chloro-5-fluorophenyl, pubchem6363, acmc-1agjy, ksc497k5n, 3-borono-5-fluorochlorobenzene, 3-chloro-5-fluoro-benzeneboronic acid, 3-chloro-5-fluoro-phenyl boronic acid, 3-chloranyl-5-fluoranyl-phenyl boronic acid
PubChem CID 15391287
IUPAC navn (3-chlor-5-fluorphenyl)boronsyre
SMIL OB(O)C1=CC(F)=CC(Cl)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-5-fluorobenzeneboronic acid
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 174.37
Procent renhed 95%