Få mere at vide
3-chloro-5-fluoro-4-hydroxybenzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-chloro-5-fluoro-4-hydroxybenzoic Acid |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4ClFO3/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1-2,10H,(H,11,12) |
| Formel vægt | 189.9833 |