CAS RN 455-57-2
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
3-chloro-5-fluoro-4-hydroxybenzoic Acid, TRC
CAS: 455-57-2 Molekylær formel: C7H4O3FCl Molekylvægt (g/mol): 190.56 IUPAC navn: 3-chloro-5-fluoro-4-hydroxybenzoic acid SMIL: OC(=O)c1cc(F)c(O)c(Cl)c1