Få mere at vide
3-chlor-4-(trifluormethyl)benzylbromid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15414907
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15414907 1 g 1g
15424907 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15414907 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32212.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-09-2026
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 361393-92-2
Molekylær formel C8H5BrClF3
Molekylvægt (g/mol) 273.477
MDL nummer MFCD11519327
InChI nøgle DRGNXDDQVUFCEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-4-trifluoromethyl benzyl bromide, 4-bromomethyl-2-chloro-1-trifluoromethyl benzene, 3-chloro-4-trifluoromethylbenzylbromide, 3-chloro-4-trifluoromethyl benzyl bromide, jrd, 4-bromomethyl-2-chloro-1-trifluoromethyl benzen, benzene, 4-bromomethyl-2-chloro-1-trifluoromethyl
PubChem CID 23512765
IUPAC navn 4-(brommethyl)-2-chlor-1-(trifluormethyl)benzen
SMIL C1=CC(=C(C=C1CBr)Cl)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Brydningsindeks 1.5185
Mængde 1 g
FN nummer UN3265
Formel vægt 273.48
Procent renhed 97%