Få mere at vide
3-Klor-4-(trifluoromethyl)benzoesyre, 97%
Artikelnummer. 15444717
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15444717 5 g 5g
15434717 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15444717 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32038.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 115754-20-6 | C8H4ClF3O2 | 224,56 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 115754-20-6
Molekylær formel C8H4ClF3O2
Molekylvægt (g/mol) 224.56
MDL nummer MFCD04972755
InChI nøgle UDXPRKSPAZWHQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-4-trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid, 3-chloro-4-trifluoromethyl, 3-chloro-4-trifluoromethyl-benzoic acid, acmc-1c5tn, chloro-4-trifluoromethyl benzoic acid, 3-chloro-4-trifluoromethyl benzoic acid, jrd
PubChem CID 21180297
IUPAC navn 3-chlor-4-(trifluormethyl)benzoesyre
SMIL OC(=O)C1=CC(Cl)=C(C=C1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Smeltepunkt 158 °C til 161 °C
Mængde 5 g
Formel vægt 224.57
Procent renhed 97%