Få mere at vide
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzenboronsyre, 97 %
Artikelnummer. 15470396
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15470396 250 mg 250mg
15460396 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15470396 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53120.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 847756-88-1 | C7H5BClF3O2 | 224,37 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 847756-88-1
Molekylær formel C7H5BClF3O2
Molekylvægt (g/mol) 224.37
MDL nummer MFCD03788417
InChI nøgle OCHKTAGGJMWISO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-4-trifluoromethyl phenylboronic acid, 3-chloro-4-trifluoromethylphenylboronic acid, 3-chloro-4-trifluoromethyl benzeneboronic acid, 3-chloro-4-trifluoromethyl phenyl boronic acid, 4-borono-2-chlorobenzotrifluoride, boronic acid, 3-chloro-4-trifluoromethyl phenyl, pubchem23707, acmc-209pwg
PubChem CID 3772958
IUPAC navn [3-chlor-4-(trifluormethyl)phenyl]borsyre
SMIL B(C1=CC(=C(C=C1)C(F)(F)F)Cl)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Smeltepunkt 206 °C til 212 °C
Mængde 250 mg
Formel vægt 224.38
Procent renhed 97%