Få mere at vide
3-Chloro-4-pyridinecarboxaldehyde, 97%
Artikelnummer. 10011754 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10011754 1 g Glasflaske 1g
10294724 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10011754 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 426550010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 72990-37-5 | C6H4ClNO | 141.56 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 72990-37-5
Molekylær formel C6H4ClNO
Molekylvægt (g/mol) 141.56
MDL nummer MFCD06200712
InChI nøgle ZVGDKOQPJCOCLI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloroisonicotinaldehyde, 3-chloropyridine-4-carboxaldehyde, 3-chloro-4-pyridinecarboxaldehyde, 3-chloro-4-pyridinecarbaldehyde, 3-chloro-pyridine-4-carbaldehyde, 3-chloro-4-formylpyridine, 4-pyridinecarboxaldehyde, 3-chloro, acmc-1bgrb, ksc377a6f
PubChem CID 2762995
IUPAC navn 3-chlorpyridin-4-carbaldehyd
SMIL C1=CN=CC(=C1C=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-4-pyridinecarboxaldehyde
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 67°C to 68°C
Farve Hvid til gul
Kogepunkt 225°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 141.56
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Chloro-4-pyridinecarboxaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.