Få mere at vide
3-chlor-4-methylbenzylalkohol, tech., blanding af isomerer, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11310478
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11310478 5 g 5g
11300478 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11310478 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043819.06
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39652-32-9
Molekylær formel C8H9ClO
Molekylvægt (g/mol) 156.61
MDL nummer MFCD00016863
InChI nøgle NLRJZTGNCBMNKS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 123486
IUPAC navn (3-chlor-4-methylphenyl)methanol
SMIL CC1=CC=C(CO)C=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-4-methylbenzyl alcohol
Navn note Mixture of isomers
Mængde 5 g
Synonym 3-chloro-4-methylbenzyl alcohol, 3-chloro-4-methylphenyl methanol, benzenemethanol, 3-chloro-4-methyl, 3-chloro-4-methylphenyl methan-1-ol, 3-chloro-4-methylbenzyl pound inverted question markalcohol, 3-chloro-4-methylbenzylalcohol, pubchem23926, acmc-20an6l, benzenemethanol,3-chloro-4-methyl, 3-chloro-4-methylphenyl methanol #
Formel vægt 156.61
Grad Teknisk
Fysisk form Væske