Få mere at vide
3-chloro-4-methylbenzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-chloro-4-methylbenzoic acid |
| CAS min % | 97.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Amber glass bottle |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 170.59 |
| Procent renhed | 97% |