Få mere at vide
3-Chloro-4-methylbenzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7025630
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11474737
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B21228.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5162-82-3
Molekylær formel C8H7ClO2
Molekylvægt (g/mol) 170.592
MDL nummer MFCD00045841
InChI nøgle SDKUOEOJAXGCLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-p-toluic acid, p-toluic acid, 3-chloro, benzoic acid, 3-chloro-4-methyl, 3-chloro-4-methyl-benzoic acid, 3-chloro-4-methyl benzoic acid, pubchem4569, acmc-1ayqf, 4-09-00-01743 beilstein handbook reference, ksc272s4h, 3-chloro,4-methylbenzoic acid
PubChem CID 78840
IUPAC navn 3-chloro-4-methylbenzoic acid
SMIL CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)Cl
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-4-methylbenzoic acid
Smeltepunkt 198°C to 200°C
Mængde 1 g
Formel vægt 170.6
Procent renhed 97%