Få mere at vide
3-Chloro-4-methylbenzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11494737
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11494737 25 g 25g
11474737 1 g 1g
11484737 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11494737 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21228.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5162-82-3
Molekylær formel C8H7ClO2
Molekylvægt (g/mol) 170.592
MDL nummer MFCD00045841
InChI nøgle SDKUOEOJAXGCLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-p-toluic acid, p-toluic acid, 3-chloro, benzoic acid, 3-chloro-4-methyl, 3-chloro-4-methyl-benzoic acid, 3-chloro-4-methyl benzoic acid, pubchem4569, acmc-1ayqf, 4-09-00-01743 beilstein handbook reference, ksc272s4h, 3-chloro,4-methylbenzoic acid
PubChem CID 78840
IUPAC navn 3-chloro-4-methylbenzoic acid
SMIL CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-4-methylbenzoic acid
Smeltepunkt 198°C to 200°C
Mængde 25 g
Formel vægt 170.6
Procent renhed 97%