Få mere at vide
3-klor-4-methylanilin, 98%
Artikelnummer. 11472787
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11472787 250 g 250g
11462787 1000 g 1000g
11329499 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11472787 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15439.30
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 95-74-9 | C7H8ClN | 141,598 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 95-74-9
Molekylær formel C7H8ClN
Molekylvægt (g/mol) 141.598
MDL nummer MFCD00007773
InChI nøgle RQKFYFNZSHWXAW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-p-toluidine, 2-chloro-4-aminotoluene, 4-amino-2-chlorotoluene, benzenamine, 3-chloro-4-methyl, 3-chloro-4-methylbenzenamine, 3-chloro-4-methylphenylamine, 1-amino-3-chloro-4-methylbenzene, 4-methyl-3-chloroaniline, p-toluidine, 3-chloro, gull toxicant
PubChem CID 7255
ChEBI CHEBI:37824
IUPAC navn 3-chlor-4-methylanilin
SMIL CC1=C(C=C(C=C1)N)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-4-methylaniline
Smeltepunkt 22 °C til 24 °C
Tæthed 1.18
Kogepunkt 236 °C til 238 °C
Flammepunkt 130 °C (266 °F)
Brydningsindeks 1.584
Mængde 250 g
FN nummer UN2239
Beilstein 636511
Formel vægt 141.6
Procent renhed 98%