Få mere at vide
3-Chloro-4-methoxybenzoic acid, 98+%
Artikelnummer. p-7080540
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11419342
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10106.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 37908-96-6 | C8H7ClO3 | 186.591 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 37908-96-6
Molekylær formel C8H7ClO3
Molekylvægt (g/mol) 186.591
MDL nummer MFCD00016512
InChI nøgle IBCQUQXCTOPJOD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-p-anisic acid, 3-chloro-4-methoxybenzolic acid, benzoic acid, 3-chloro-4-methoxy, pubchem19130, acmc-209iw4, ksc494s0j, 3-chloro-4-methoxybenzoicacid, rarechem al bo 2400, 3-chloro-4-anisic acid, 3-chloro-4-methoxy benzoic acid
PubChem CID 169982
IUPAC navn 3-chlor-4-methoxybenzoesyre
SMIL COC1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-4-methoxybenzoic acid
Smeltepunkt 215°C to 219°C
Mængde 5 g
Beilstein 2087584
Formel vægt 186.59
Procent renhed ≥98%