Få mere at vide
3-Klor-4-methoxybenzoesyre, 98+%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Chloro-4-methoxybenzoic acid |
| Smeltepunkt | 215 °C til 219 °C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 2087584 |
| Formel vægt | 186.59 |
| Procent renhed | ≥98% |