Få mere at vide
3-Klor-4-methoxybenzoesyre, 98+%
Artikelnummer. 11419342
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11419342 5 g 5g
11429342 25 g 25g
11439342 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11419342 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A10106.06
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 37908-96-6 | C8H7ClO3 | 186,591 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 37908-96-6
Molekylær formel C8H7ClO3
Molekylvægt (g/mol) 186.591
MDL nummer MFCD00016512
InChI nøgle IBCQUQXCTOPJOD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-p-anisic acid, 3-chloro-4-methoxybenzolic acid, benzoic acid, 3-chloro-4-methoxy, pubchem19130, acmc-209iw4, ksc494s0j, 3-chloro-4-methoxybenzoicacid, rarechem al bo 2400, 3-chloro-4-anisic acid, 3-chloro-4-methoxy benzoic acid
PubChem CID 169982
IUPAC navn 3-chlor-4-methoxybenzoesyre
SMIL COC1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)Cl
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-4-methoxybenzoic acid
Smeltepunkt 215°C to 219°C
Mængde 5 g
Beilstein 2087584
Formel vægt 186.59
Procent renhed ≥98%