Få mere at vide
3-chlor-4-fluorthiobenzamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11377576
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11377576 250 mg 250mg
11367576 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11377576 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11132.MD
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 130560-97-3 | C7H5ClFNS | 189.632 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 130560-97-3
Molekylær formel C7H5ClFNS
Molekylvægt (g/mol) 189.632
MDL nummer MFCD00042478
InChI nøgle RSGPCKCTKDCMRR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-4-fluorothiobenzamide, 3-chloro-4-fluorobenzothioamide, 3-chloro-4-fluorobenzene-1-carbothioamide, benzenecarbothioamide,3-chloro-4-fluoro, amino 3-chloro-4-fluorophenyl methane-1-thione, acmc-1ccr0, 3-chloro-4-fluoro-thiobenzamide, #, 3-chloranyl-4-fluoranyl-benzenecarbothioamide, benzenecarbothioamide, 3-chloro-4-fluoro-9ci
PubChem CID 2779521
IUPAC navn 3-chlor-4-fluorbenzencarbothioamid
SMIL C1=CC(=C(C=C1C(=S)N)Cl)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-4-fluorothiobenzamide
Smeltepunkt 129°C to 130°C
Mængde 250 mg
FN nummer UN2811
Beilstein 7757675
Formel vægt 189.64
Procent renhed 97%