Få mere at vide
3-chlor-4'-fluorpropiophenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11484957
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11484957 5 g 5g
11494957 25 g 25g
11359499 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11484957 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21891.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 347-93-3 | C9H8ClFO | 186.61 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 347-93-3
Molekylær formel C9H8ClFO
Molekylvægt (g/mol) 186.61
MDL nummer MFCD00000991
InChI nøgle AAHQPLJUSLMHHR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-4'-fluoropropiophenone, 3-chloro-1-4-fluorophenyl propan-1-one, 3-chloro-1-4-fluorophenyl-1-propanone, 1-propanone, 3-chloro-1-4-fluorophenyl, p-fluoro-, a-chloropropiophenone, pubchem13250, acmc-1ctxg, ksc573a4j, 3-chloro-4'fluoropropiophenone, 3-chloro4'-fluoropropiophenone
PubChem CID 67672
IUPAC navn 3-chlor-1-(4-fluorphenyl)propan-1-on
SMIL C1=CC(=CC=C1C(=O)CCCl)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-4'-fluoropropiophenone
Smeltepunkt 46°C to 49°C
Kogepunkt 100°C to 103°C (3 mmHg)
Mængde 5 g
Beilstein 1866785
Formel vægt 186.61
Procent renhed 97%