Få mere at vide
3-chlor-4-fluorphenylmagnesiumbromid, 0,5 M opløsning i THF, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10515680 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
50ml
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10515680 50 mL AcroSeal™ Glasflaske 50ml
1 options
Artikelnummer. 10515680 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 431990500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 413589-34-1 | C6H3BrClFMg | 233.75 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-4-fluorophenylmagnesium bromide
CAS 413589-34-1, 109-99-9
CAS min % 9.68, 85.48
CAS Max % 14.52, 90.32
Farve Gul til Brun
Tæthed 0.9660g/mL
Kogepunkt 65.0°C
Flammepunkt −17°C
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Molekylær formel C6H3BrClFMg
MDL nummer MFCD02260212
Mængde 50 mL
Specifik vægtfylde 0.966
Synonym bromo 3-chloro-4-fluorophenyl magnesium, 3-chloro-4-fluorophenylmagnesium bromide, xrncdmqvkmytam-uhfffaoysa-m, 3-chloro-4-fluorophenyl magnesium bromide, magnesium,1-chloro-2-fluorobenzene-5-ide,bromide, 3-chloro-4-fluorophenylmagnesium bromide, 0.50 m in 2-methf, 3-chloro-4-fluorophenylmagnesium bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 3-chloro-4-fluorophenylmagnesium bromide solution, 0.5 m in thf, grignard reagent
InChI nøgle XRNCDMQVKMYTAM-UHFFFAOYSA-M
SMIL FC1=CC=C([Mg]Br)C=C1Cl
IUPAC navn magnesium(2+)-3-chlor-4-fluorbenzen-1-idbromid
Molekylvægt (g/mol) 233.75
PubChem CID 2778256
Formel vægt 233.75
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Chloro-4-fluorophenylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.