Få mere at vide
3-Klor-4-fluorophenylhydrazin hydrochlorid, 98%
Artikelnummer. 11499462
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11499462 25 g 25g
11489462 5 g 5g
11409472 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499462 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10175.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 175135-74-7 | C6H7Cl2FN2 | 197,034 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 175135-74-7
Molekylær formel C6H7Cl2FN2
Molekylvægt (g/mol) 197.034
MDL nummer MFCD00052267
InChI nøgle DWCDDXINAZHRLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-4-fluorophenylhydrazine hydrochloride, 3-chloro-4-fluorophenyl hydrazine hydrochloride, 1-3-chloro-4-fluorophenyl hydrazine hydrochloride, hydrazine, 3-chloro-4-fluorophenyl-, monohydrochloride, pubchem3507, acmc-1c5q6, labotest-bb lt01147590, ksc494o5j, 3-chloro-4-fluorophenylhydrazinehcl, 3-chloro-4-fluorophenylhydrazine hcl
PubChem CID 44181777
IUPAC navn (3-chlor-4-fluorphenyl)hydrazin;hydrochlorid
SMIL C1=CC(=C(C=C1NN)Cl)F.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-4-fluorophenylhydrazine hydrochloride
Smeltepunkt ∼210 °C (dekomponering)
Mængde 25 g
Formel vægt 197.04
Procent renhed 98%