Få mere at vide
3-chlor-4-fluorphenylhydrazin hydrochlorid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11489462
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11489462 5 g 5g
11499462 25 g 25g
11409472 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11489462 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10175.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 175135-74-7 | C6H7Cl2FN2 | 197.034 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 175135-74-7
Molekylær formel C6H7Cl2FN2
Molekylvægt (g/mol) 197.034
MDL nummer MFCD00052267
InChI nøgle DWCDDXINAZHRLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-4-fluorophenylhydrazine hydrochloride, 3-chloro-4-fluorophenyl hydrazine hydrochloride, 1-3-chloro-4-fluorophenyl hydrazine hydrochloride, hydrazine, 3-chloro-4-fluorophenyl-, monohydrochloride, pubchem3507, acmc-1c5q6, labotest-bb lt01147590, ksc494o5j, 3-chloro-4-fluorophenylhydrazinehcl, 3-chloro-4-fluorophenylhydrazine hcl
PubChem CID 44181777
IUPAC navn (3-chlor-4-fluorphenyl)hydrazin;hydrochlorid
SMIL C1=CC(=C(C=C1NN)Cl)F.Cl
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-4-fluorophenylhydrazine hydrochloride
Smeltepunkt ∼210°C (decomposition)
Mængde 5 g
Formel vægt 197.04
Procent renhed 98%