Få mere at vide
3-Chloro-4-fluorophenylacetic acid, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15483387
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15483387 250 mg 250mg
11322099 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15483387 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26114.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 705-79-3
Molekylær formel C8H6ClFO2
Molekylvægt (g/mol) 188.58
MDL nummer MFCD01631555
InChI nøgle WGODGMOMOMNTRN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-4-fluorophenylacetic acid, 2-3-chloro-4-fluorophenyl acetic acid, 3-chloro-4-fluorophenyl acetic acid, 3-chloro-4-fluorobenzeneacetic acid, 3-chloro-4-fluorphenylaceticacid, pubchem4260, acmc-1bkfs, ksc376s9h, rarechem al bo 0953, 3-chloro-4-fluoro-phenyl-acetic acid
PubChem CID 2773721
IUPAC navn 2-(3-chloro-4-fluorophenyl)acetic acid
SMIL OC(=O)CC1=CC=C(F)C(Cl)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-4-fluorophenylacetic acid
Smeltepunkt 55°C to 58°C
Mængde 250 mg
Formel vægt 188.59
Procent renhed 98%