Få mere at vide
3-klor-4-fluorophenylisocyanat, 98 %
Artikelnummer. 11343056
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11343056 25 g 25g
11323056 1 g 1g
11333056 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11343056 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10891.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-08-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 50529-33-4 | C7H3ClFNO | 171,555 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50529-33-4
Molekylær formel C7H3ClFNO
Molekylvægt (g/mol) 171.555
MDL nummer MFCD00037037
InChI nøgle XVIPJBUXMFLHSI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-4-fluorophenyl isocyanate, 3-chloro-4-fluorophenylisocyanate, benzene, 2-chloro-1-fluoro-4-isocyanato, 3-chloro-4-fluorobenzenisocyanate, pubchem5024, acmc-20an6r, 3-chloro-4-fluoro-phenylisocyanate, 3-chloro-4-fluorophenyl-isocyanate, 3-chloro-4-fluoro phenyl isocyanate
PubChem CID 2734632
IUPAC navn 2-chlor-1-fluor-4-isocyanatobenzen
SMIL C1=CC(=C(C=C1N=C=O)Cl)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-4-fluorophenyl isocyanate
Tæthed 1.377
Kogepunkt 44°C (17 mmHg)
Flammepunkt 87°C (188°F)
Brydningsindeks 1.541
Mængde 25 g
FN nummer UN2206
Beilstein 973324
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 171.56
Procent renhed 98%