Learn More
3-chloro-4-fluorophenyl isocyanate, 98%, Thermo Scientific™
Product Code. 10190222 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
1g; Glass bottle
Product Code.
10190222 1g; Glass bottle
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 10190222 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 366790010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-4-fluorophenyl isocyanate
Navn note 98%
CAS 50529-33-4
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Colorless to Yellow
Tæthed 1.3770g/mL
Kogepunkt 44°C (17.0 mmHg)
Flammepunkt 87°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glass Bottle
Molekylær formel C7H3ClFNO
Lineær formel Cl(F)C6H3NCO
Brydningsindeks 1.5395 to 1.5415
MDL nummer MFCD00037037
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.377
Synonym 3-chloro-4-fluorophenyl isocyanate, 3-chloro-4-fluorophenylisocyanate, benzene, 2-chloro-1-fluoro-4-isocyanato, 3-chloro-4-fluorobenzenisocyanate, pubchem5024, acmc-20an6r, 3-chloro-4-fluoro-phenylisocyanate, 3-chloro-4-fluorophenyl-isocyanate, 3-chloro-4-fluoro phenyl isocyanate
InChI nøgle XVIPJBUXMFLHSI-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=C(C=C1N=C=O)Cl)F
IUPAC navn 2-chloro-1-fluoro-4-isocyanatobenzene
Molekylvægt (g/mol) 171.56
PubChem CID 2734632
Formel vægt 171.56
Procent renhed 98%
Fysisk form Liquid
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Chloro-4-fluorophenyl isocyanate
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.