Få mere at vide
3-Chloro-4-fluorobenzyl alcohol, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11456276
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11456276
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B23080.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Applications
3-Chloro-4-fluorobenzyl alcohol is used as a pharmaceutical intermediate.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Store in cool, dry place in a well sealed container. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 161446-90-8
Molekylær formel C7H6ClFO
Molekylvægt (g/mol) 160.57
MDL nummer MFCD01631550
InChI nøgle KRQHBUXUXOPOON-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2773607
IUPAC navn (3-chloro-4-fluorophenyl)methanol
SMIL OCC1=CC=C(F)C(Cl)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-4-fluorobenzyl alcohol
Brydningsindeks 1.5355
Mængde 5 g
Synonym 3-chloro-4-fluorobenzyl alcohol, 3-chloro-4-fluorophenyl methanol, benzenemethanol,3-chloro-4-fluoro, 3-chloro-4-fluoro-phenyl-methanol, benzenemethanol, 3-chloro-4-fluoro, 3-chloro-4-fluorophenyl methan-1-ol, rarechem al bd 0222, 3-chloro-4-fluorobenzylalcohol, acmc-1c534, 3-chloro-4-fluorobenzylaalcohol
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 160.58
Procent renhed 97%