Få mere at vide
3-Chloro-4-fluorobenzotrifluoride, 98%
Artikelnummer. 11412658
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11412658 5 g 5g
11422658 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11412658 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16670.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 78068-85-6 | C7H3ClF4 | 198.54 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78068-85-6
Molekylær formel C7H3ClF4
Molekylvægt (g/mol) 198.54
MDL nummer MFCD00042207
InChI nøgle BKHVEYHSOXVAOP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-4-fluorobenzotrifluoride, 2-chloro-1-fluoro-4-trifluoromethyl benzene, benzene, 2-chloro-1-fluoro-4-trifluoromethyl, 3-cholor-4-fluorobenzo-trifluoride, 3-chloro-4-fluoro benzotrifluoride, 1-chloro-2-fluoro-5-trifluoromethyl benzene, 3-chloro-4-fluoro-1-trifluoromethyl benzene, benzene, chloro-1-fluoro-4-trifluoromethyl, 3-chloro-alpha,alpha,alpha,4-tetrafluorotoluene, 3-chloro-4-fluoro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene
PubChem CID 157153
IUPAC navn 2-chlor-1-fluor-4-(trifluormethyl)benzen
SMIL FC1=CC=C(C=C1Cl)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-4-fluorobenzotrifluoride
Tæthed 1.49
Kogepunkt 137°C
Flammepunkt 42°C (108°F)
Brydningsindeks 1.4355
Mængde 5 g
FN nummer UN1993
Beilstein 4309386
Formel vægt 198.55
Procent renhed 98%