Få mere at vide
3-Chloro-4-fluorobenzeneboronic acid, 98%
Artikelnummer. 11449777
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11449777 25 g 25g
11429777 1 g 1g
11439777 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11449777 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22755.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 144432-85-9 | C6H5BClFO2 | 174.362 g/mol
3-chlor-4-fluorbenzenboronsyre bruges som reaktant til Rh-katalyserede asymmetriske additionsreaktioner, palladium-katalyseret oxidativ krydskoblingsreaktion og Suzuki-Miyaura-kobling.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-chlor-4-fluorbenzenboronsyre bruges som reaktant til Rh-katalyserede asymmetriske additionsreaktioner, palladium-katalyseret oxidativ krydskoblingsreaktion og Suzuki-Miyaura-kobling.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 144432-85-9
Molekylær formel C6H5BClFO2
Molekylvægt (g/mol) 174.362
MDL nummer MFCD00051800
InChI nøgle WJDZZXIDQYKVDG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-4-fluorobenzeneboronic acid, 3-chloro-4-fluorophenyl boronic acid, 3-chloro-4-fluorophenyl boranediol, 4-fluoro-3-chlorophenylboronic acid, 3-chloro-4-fluoro phenyl boronic acid, 3-chloro-4-fluoro-phenyl boronic acid, boronic acid, 3-chloro-4-fluorophenyl, b-3-chloro-4-fluorophenyl-boronic acid, pubchem1780
PubChem CID 2734660
IUPAC navn (3-chlor-4-fluorphenyl)boronsyre
SMIL B(C1=CC(=C(C=C1)F)Cl)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-4-fluorobenzeneboronic acid
Smeltepunkt 255°C to 260°C
Mængde 25 g
Beilstein 7369789
Formel vægt 174.37
Procent renhed 98%