Få mere at vide
3-Chloro-2-nitrobenzoic acid, 98%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10407370 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
1g
Artikelnummer.
10407370 1g
1 options
Artikelnummer. 10407370 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 151690010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-2-nitrobenzoic acid
CAS 4771-47-5
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 236°C to 240°C
Farve Beige to White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C7H4ClNO4
Lineær formel ClC6H3(NO2)CO2H
MDL nummer MFCD00007087
Mængde 1 g
Synonym 3-chloro-2-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 3-chloro-2-nitro, 3-chloro-2-nitrobenzoicacid, 3-chloro-2-nitro-benzoic acid, chlornitrobenzoesaure, pubchem11043, chloro-2-nitrobenzoic acid, acmc-209ka6, 3-chloro2-nitrobenzoic acid, ksc237s1n
InChI nøgle VCHSXYHBMFKRBK-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)Cl)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Molekylvægt (g/mol) 201.562
PubChem CID 20902
Formel vægt 201.57
Procent renhed ≥97.5%
Fysisk form Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Chloro-2-nitrobenzoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.