Få mere at vide
3-klor-2-nitrobenzoesyre, 97%
Artikelnummer. 11405820
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11405820 1 g 1g
11415820 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11405820 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26467.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Denne vare kan ikke returneres. View return policy
CAS: 4771-47-5 | C7H4ClNO4 | 201,562 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4771-47-5
Molekylær formel C7H4ClNO4
Molekylvægt (g/mol) 201.562
MDL nummer MFCD00007087
InChI nøgle VCHSXYHBMFKRBK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-2-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 3-chloro-2-nitro, 3-chloro-2-nitrobenzoicacid, 3-chloro-2-nitro-benzoic acid, chlornitrobenzoesaure, pubchem11043, chloro-2-nitrobenzoic acid, acmc-209ka6, 3-chloro2-nitrobenzoic acid, ksc237s1n
PubChem CID 20902
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)Cl)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-2-nitrobenzoic acid
Smeltepunkt 234 °C til 240 °C
Lugt Lugtfri
Mængde 1 g
Beilstein 2109828
Formel vægt 201.57
Procent renhed 97%