Få mere at vide
3-Chloro-2-methylbenzoic acid, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11322777
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11322777 5 g 5g
11312777 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11322777 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L15773.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7499-08-3
MDL nummer MFCD00053312
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-2-methylbenzoic acid
Smeltepunkt 162°C to 166°C
Molekylær formel C8H7ClO2
Mængde 5 g
Beilstein 1072826
Synonym 3-chloro-o-toluic acid, 3-chloro-2-methyl-benzoic acid, benzoic acid, 3-chloro-2-methyl, o-toluic acid, 3-chloro, 3-chloro-2-methylbenzoicacid, 2-methyl-3-chlorobenzoic acid, pubchem8362, 2-carboxy-6-chlorotoluene, 3chloro-2-methylbenzoic acid, 3-chloro-2-methybenzoic acid
InChI nøgle HXGHMCLCSPQMOR-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=C(C=CC=C1Cl)C(=O)O
IUPAC navn 3-chlor-2-methylbenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 170.59
PubChem CID 82010
Formel vægt 170.6
Procent renhed 98%