Få mere at vide
3-Chloro-2-methylanisole, 97%
Artikelnummer. 11455826
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11455826 100 g 100g
11435826 5 g 5g
11445826 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11455826 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22203.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3260-88-6 | C8H9ClO | 156.61 g/mol
Aren-mangan-tricarbonylkomplekser fremstilles under anvendelse af 3-chlor-2-methylanisol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Aren-mangan tricarbonyl
-komplekser fremstilles under anvendelse af 3-chlor-2-methylanisol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3260-88-6
Molekylær formel C8H9ClO
Molekylvægt (g/mol) 156.61
MDL nummer MFCD00070772
InChI nøgle LTVRGAWOEOKGJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-2-methylanisole, 2-methyl-3-chloroanisole, 2-chloro-6-methoxytoluene, benzene, 1-chloro-3-methoxy-2-methyl, 2-methoxy-6-chlorotoluene, 1-chloro-3-methoxy-2-methyl-benzene, pubchem2664, acmc-1cq3o, ltvrgawoeokgjz-uhfffaoysa
PubChem CID 76749
IUPAC navn 1-chlor-3-methoxy-2-methylbenzen
SMIL COC1=CC=CC(Cl)=C1C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-2-methylanisole
Smeltepunkt -3°C
Tæthed 1.16
Kogepunkt 212°C to 215°C
Flammepunkt 92°C (197°F)
Brydningsindeks 1.5395
Mængde 100 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1862220
Formel vægt 156.61
Procent renhed 97%