Få mere at vide
3-Chloro-2-methylaniline 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10543501 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2.5 L
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10543501 500 mL Glass bottle 500ml
10133290 100 mL Glass bottle 100ml
10571174 2.5 L Glass bottle 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10543501 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 146495000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 87-60-5 | C7H8ClN | 141.60 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 87-60-5
Molekylær formel C7H8ClN
Molekylvægt (g/mol) 141.60
MDL nummer MFCD00007766
InChI nøgle ZUVPLKVDZNDZCM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-o-toluidine, 2-amino-6-chlorotoluene, benzenamine, 3-chloro-2-methyl, 3-chloro-2-toluidine, scarlet tr base, fast scarlet tr base, 6-chloro-2-aminotoluene, o-toluidine, 3-chloro, 3-chloro-2-methylphenylamine, o-methyl-m-chloroaniline
PubChem CID 6894
IUPAC navn 3-chloro-2-methylaniline
SMIL CC1=C(N)C=CC=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-2-methylaniline
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 2.0°C
Farve Brown-Red or Red to Yellow
Tæthed 1.1710g/mL
Kogepunkt 245.0°C
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glass bottle
Lineær formel ClC6H3(CH3)NH2
Brydningsindeks 1.5870 to 1.5890
Mængde 500 mL
Beilstein 12, 836
Formel vægt 141.6
Procent renhed 99%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Chloro-2-methylaniline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.