Få mere at vide
3-Chloro-2-methylaniline, 98+%
Artikelnummer. p-7024053
Mængde:
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11413757
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A18221.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 87-60-5 | C7H8ClN | 141.60 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 87-60-5
Molekylær formel C7H8ClN
Molekylvægt (g/mol) 141.60
MDL nummer MFCD00007766
InChI nøgle ZUVPLKVDZNDZCM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-o-toluidine, 2-amino-6-chlorotoluene, benzenamine, 3-chloro-2-methyl, 3-chloro-2-toluidine, scarlet tr base, fast scarlet tr base, 6-chloro-2-aminotoluene, o-toluidine, 3-chloro, 3-chloro-2-methylphenylamine, o-methyl-m-chloroaniline
PubChem CID 6894
IUPAC navn 3-chloro-2-methylaniline
SMIL CC1=C(N)C=CC=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-2-methylaniline
Smeltepunkt 2°C
Tæthed 1.188
Kogepunkt 245°C
Flammepunkt 113°C (235°F)
Brydningsindeks 1.589
Mængde 250 g
FN nummer UN3429
Beilstein 471697
Formel vægt 141.6
Procent renhed ≥98%