Få mere at vide
3-Chloro-2-methylaniline, 98+%
Artikelnummer. 11413757
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11413757 250 g 250g
11403757 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11413757 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18221.30
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 87-60-5 | C7H8ClN | 141.60 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 87-60-5
Molekylær formel C7H8ClN
Molekylvægt (g/mol) 141.60
MDL nummer MFCD00007766
InChI nøgle ZUVPLKVDZNDZCM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-o-toluidine, 2-amino-6-chlorotoluene, benzenamine, 3-chloro-2-methyl, 3-chloro-2-toluidine, scarlet tr base, fast scarlet tr base, 6-chloro-2-aminotoluene, o-toluidine, 3-chloro, 3-chloro-2-methylphenylamine, o-methyl-m-chloroaniline
PubChem CID 6894
IUPAC navn 3-chloro-2-methylaniline
SMIL CC1=C(N)C=CC=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-2-methylaniline
Smeltepunkt 2°C
Tæthed 1.188
Kogepunkt 245°C
Flammepunkt 113°C (235°F)
Brydningsindeks 1.589
Mængde 250 g
FN nummer UN3429
Beilstein 471697
Formel vægt 141.6
Procent renhed ≥98%