Få mere at vide
3-Chloro-2-fluorobenzyl bromide, 96%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11474454
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11474454 1 g 1g
11484454 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11474454 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13114.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 85070-47-9
Molekylær formel C7H5BrClF
Molekylvægt (g/mol) 223.47
MDL nummer MFCD00042503
InChI nøgle HYILLTADABKYHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-2-fluorobenzyl bromide, 1-bromomethyl-3-chloro-2-fluorobenzene, 2-fluoro-3-chlorobenzyl bromide, 3-chloro-2-fluorobenzylbromide, 3-chloro-2-fluoro benzyl bromide, alpha-bromo-3-chloro-2-fluorotoluene, alpha-bromo-2-fluoro-3-chlorotoluene, benzene, 1-bromomethyl-3-chloro-2-fluoro, 1-bromomethyl-3-chloro-2-fluoro-benzene
PubChem CID 522827
IUPAC navn 1-(bromomethyl)-3-chloro-2-fluorobenzene
SMIL FC1=C(Cl)C=CC=C1CBr
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-2-fluorobenzyl bromide
Smeltepunkt 36°C to 40°C
Kogepunkt 125°C to 126°C (15 mmHg)
Brydningsindeks 1.569
Mængde 1 g
FN nummer UN3261
Formel vægt 223.48
Procent renhed 96%