Få mere at vide
3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15458165
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15458165 250 mg 250mg
15448165 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15458165 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32693.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 186517-00-0
Molekylær formel C8H2ClF4N
Molekylvægt (g/mol) 223.555
MDL nummer MFCD11519382
InChI nøgle AVIILPWTQMSBOW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-2-fluoro-6-trifluoromethyl benzonitrile, 3-chloro-2-fluoro-6-trifluoromethylbenzo nitrile, 3-chloro-2-fluoro-6-trifluoromethyl benzenecarbonitrile, 3-chloro-2-fluoro-6-trifluoromethyl benzonitrile, jrd
PubChem CID 15452060
IUPAC navn 3-chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzonitrile
SMIL C1=CC(=C(C(=C1C(F)(F)F)C#N)F)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzonitrile
Smeltepunkt 46°C to 48°C
Mængde 250 mg
FN nummer UN3439
Formel vægt 223.55
Procent renhed 97%