missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid, 97%, Thermo Scientific™

Artikelnummer. p-7026813
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11476236 1 g 1g
11486236 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11476236 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23049.03
Request Bulk or Custom Format

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 186517-41-9
Molekylær formel C8H3ClF4O2
Molekylvægt (g/mol) 242.554
MDL nummer MFCD01631342
InChI nøgle PCNHWBAPTNAREE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-2-fluoro-6-trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid,3-chloro-2-fluoro-6-trifluoromethyl, pubchem8541, rarechem al be 0494, acmc-1bx8a, 3-chloro-2-fluoro-6-trifluoromethyl-benzoic acid, benzoic acid, 3-chloro-2-fluoro-6-trifluoromethyl, 3-chloranyl-2-fluoranyl-6-trifluoromethyl benzoic acid, 3-chloro-2-fluoro-6-trifluoromethyl benzoic acid, 97+%
PubChem CID 2773754
IUPAC navn 3-chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
SMIL C1=CC(=C(C(=C1C(F)(F)F)C(=O)O)F)Cl

Spezifikation

Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
Smeltepunkt 96°C to 98°C
Mængde 1 g
Formel vægt 242.56
Procent renhed 97%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.