Få mere at vide
3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11486236
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11486236 5 g 5g
11476236 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11486236 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23049.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 186517-41-9
Molekylær formel C8H3ClF4O2
Molekylvægt (g/mol) 242.554
MDL nummer MFCD01631342
InChI nøgle PCNHWBAPTNAREE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-2-fluoro-6-trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid,3-chloro-2-fluoro-6-trifluoromethyl, pubchem8541, rarechem al be 0494, acmc-1bx8a, 3-chloro-2-fluoro-6-trifluoromethyl-benzoic acid, benzoic acid, 3-chloro-2-fluoro-6-trifluoromethyl, 3-chloranyl-2-fluoranyl-6-trifluoromethyl benzoic acid, 3-chloro-2-fluoro-6-trifluoromethyl benzoic acid, 97+%
PubChem CID 2773754
IUPAC navn 3-chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
SMIL C1=CC(=C(C(=C1C(F)(F)F)C(=O)O)F)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
Smeltepunkt 96°C to 98°C
Mængde 5 g
Formel vægt 242.56
Procent renhed 97%