Få mere at vide
3-chlor-2-butanon, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11496810
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11496810 500 g 500g
11486810 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11496810 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14158.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4091-39-8 | C4H7ClO | 106.549 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4091-39-8
Molekylær formel C4H7ClO
Molekylvægt (g/mol) 106.549
MDL nummer MFCD00000865
InChI nøgle OIMRLHCSLQUXLL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-2-butanone, 2-butanone, 3-chloro, 3-chlorobutanone, 1-acetyl-1-chloroethane, 1-chloroethyl methyl ketone, 2-chloro-3-butanone, 2-butanone, 3-chloro-, +, chloro-mek, 3-chloro-2-butanon, 3-chlorobutan-2-on
PubChem CID 20026
IUPAC navn 3-chlorbutan-2-on
SMIL CC(C(=O)C)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-2-butanone
Smeltepunkt <-60°C
Tæthed 1.055
Kogepunkt 113°C to 116°C
Flammepunkt 28°C (82°F)
Brydningsindeks 1.421
Mængde 500 g
FN nummer UN1224
Beilstein 385637
Formel vægt 106.55
Procent renhed 96%