Få mere at vide
3'-Chloro-2-bromopropiophenone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-1-(3-chlorophenyl)propan-1-one (2-Bromo-3'-chloropropiophenone) |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8BrClO/c1-6(10)9(12)7-3-2-4-8(11)5-7/h2-6H,1H3 |
| Formel vægt | 245.9447 |