Få mere at vide
3-Chloro-2,4-pentanedione, 98%
Artikelnummer. 10773591 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Pakningsstørrelse:
100ml
2.5 L
500ml
5ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10773591 5 mL 5ml
10256550 100 mL 100ml
10636354 500 mL 500ml
10509063 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10773591 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 210670050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1694-29-7 | C5H7ClO2 | 134.56 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1694-29-7
Molekylær formel C5H7ClO2
Molekylvægt (g/mol) 134.56
MDL nummer MFCD00009651
InChI nøgle VLRGXXKFHVJQOL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 74328
IUPAC navn 3-chlorpentan-2,4-dion
SMIL CC(=O)C(C(=O)C)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-2, 4-pentanedione
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -15°C
Farve Brun til gul
Tæthed 1.1790g/mL
Kogepunkt 49°C to 52°C (18.0 mmHg)
Flammepunkt 56°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3COCH(Cl)COCH3
Brydningsindeks 1.4825 to 1.4845
Mængde 5 mL
Beilstein 01, 785
Specifik vægtfylde 1.179
Synonym 3-chloro-2,4-pentanedione, 3-chloroacetylacetone, 2,4-pentanedione, 3-chloro, 1-acetyl-1-chloroacetone, 3-chloro 2,4-pentanedione, 3-chloro.2,4-pentanedione, 3-chloro-pentane-2,4-dione, 2,4-pentanedione,3-chloro, 3-chloro-2,4-pentanedione, produced by wacker chemie ag, burghausen, germany gc
Opløselighedsinformation Solubility in water: 7.65g/L (20°C). Other solubilities: soluble in organic solvents
Formel vægt 134.56
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Chloro-2,4-pentanedione
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.