Få mere at vide
3-Chloro-2,4-difluorophenylacetic acid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11372669
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11372669 1 g 1g
15473527 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11372669 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26711.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Applications
3-Chloro-2,4-difluorophenylacetic acid is used as an intermediate in organic synthesis.
Notes
Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 886761-66-6
Molekylær formel C8H5ClF2O2
Molekylvægt (g/mol) 206.573
MDL nummer MFCD06660337
InChI nøgle HENNVWWQJGUCAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-2,4-difluorophenylacetic acid, 3-chloro-2,4-difluorophenyl acetic acid, 2-3-chloro-2,4-difluorophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 3-chloro-2,4-difluoro
PubChem CID 17750824
IUPAC navn 2-(3-chloro-2,4-difluorophenyl)acetic acid
SMIL C1=CC(=C(C(=C1CC(=O)O)F)Cl)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-2,4-difluorophenylacetic acid
Smeltepunkt 107°C to 110°C
Mængde 1 g
Formel vægt 206.58
Procent renhed 97%