Få mere at vide
3-Chloro-1-propanol, 98%, stab.
Artikelnummer. 11399499
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11399499 25 g 25g
11492898 100 g 100g
11402908 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11399499 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16871.14
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 627-30-5 | C3H7ClO | 94.538 g/mol
Det bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Opløseligt i vand ved 20 C 300
g/L.°
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler og baser. Hold beholderen tæt forseglet og opbevares køligt, tørt på et godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 627-30-5
Molekylær formel C3H7ClO
Molekylvægt (g/mol) 94.538
MDL nummer MFCD00002943
InChI nøgle LAMUXTNQCICZQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-1-propanol, 3-chloropropanol, 1-propanol, 3-chloro, 1-chloro-3-hydroxypropane, trimethylene chlorohydrin, 3-chloro-l-propanol, 3-chlorpropan-1-ol, 3-choro-1-propanol, 1-chloro-3-propanol, 3-chloropropanol-1
PubChem CID 12313
IUPAC navn 3-chlorpropan-1-ol
SMIL C(CO)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-1-propanol
Smeltepunkt -20°C
Tæthed 1.131
pH 3 to 4
Kogepunkt 160°C to 162°C
Flammepunkt 73°C (163°F)
Lugt Pleasant
Brydningsindeks 1.445
Mængde 25 g
FN nummer UN2849
Beilstein 773655
Opløselighedsinformation Soluble in water at 20°C 300g/L.
Formel vægt 94.54
Procent renhed 98%