Få mere at vide
(3-Carboxypropyl)triphenylphosphonium bromide, 97%
Beskrivelse
Reaktant til fremstilling af Piperamidanaloger som histon-deacetylase (HDAC)-hæmmere med antitumoraktivitet, Bor-holdige benzoxaboroler som antimalariamidler, Methylalkenylquinoloner som antimykobakterielle midler, Solandelacton E via Sharpless epoxidation, Taber-cyklopropanation-reduktion og kemiske reaktioner Organotinforbindelser som antifungale midler, Oleanolsyrederivater som inhibitorer af proteintyrosinphosphatase 1B til negativ regulering af insulinvejen (et lovende mål for behandling af diabetes og fedme), 11-oxa prostaglandinanaloger med okulær hypotensiv aktivitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
hæmmere med antitumoraktivitet, Bor-holdige benzoxaboroler som antimalariamidler, Methylalkenylquinoloner som antimykobakterielle midler, Solandelacton E via Sharpless epoxidation, Taber-litoselektivation-reduktion og cyclopropanering-reduktion, sekvens, Organotinforbindelser som antifungale midler, Oleanolsyrederivater som inhibitorer af proteintyrosinphosphatase 1B til negativ regulering af insulinvej (et lovende mål for behandling af diabetes og fedme), 11-oxa prostaglandinanaloger med okulær hypotensiv aktivitet.
Opløselighed Opløseligt i
vand. opløseligt i ethanol.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, vand, fugt.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3-Carboxypropyl)triphenylphosphonium bromide |
| Smeltepunkt | 244°C to 250°C |
| Mængde | 500 g |
| Beilstein | 4173599 |
| Følsomhed | Hygroscopic |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. soluble in ethanol. |
| Formel vægt | 429.3 |
| Procent renhed | 97% |